Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse
Artikelnummer. 10498980 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10498980
Marke: Fisher Chemical J/7800/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für volumetrische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 12
Siedepunkt 120°C
Schmelzpunkt 8°C
Menge 25 L
Verpackung Kunststoffbehälter
Physikalische Form Flüssig