Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, ≥20 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid-Lösung |
| Strukturformel | NaOH |
| UN-Nummer | 1824 |
| Menge | 25 l |
| Formelmasse | 40 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 20 % |
| Dampfdruck | 3 mmHg (37 °C) |