Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 2 M (2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., Fisher Chemical
Artikelnummer. 10734951 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10734951 5 L Kunststoffbehälter 5 Liter
10070190 1 L HDPE-Kunststoffflasche 1 Liter
10121670 2.5 L HDPE-Kunststoffflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10734951 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/7610/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumhydroxid 2 M (2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des Eu-Arzneibuchs, BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 14
Farbe Farblos
Siedepunkt 105°C
Schmelzpunkt -10°C
Menge 5 L
Verpackung Kunststoffbehälter
Physikalische Form Flüssig