Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 5.0 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11993233
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11993233
Marke: Chem-Lab CL0514251000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kommt in Laboranwendungen und bei Titrationen zum Einsatz. Natriumhydroxid-Lösung 5.0 M Chem-Lab ist eine starke Base und stark ätzend. Dient zur Erhöhung der Basizität von Gemischen, Neutralisierung von Säuren und Herstellung von Natriumsalzen. Ein Liter Lösung enthält 5.0mol (200g) NaOH.
Natriumhydroxid wird in vielen Branchen eingesetzt, meist als starke chemische Base bei der Herstellung von Zellstoff und Papier, Textilien, Trinkwasser, Seifen und Reinigern sowie als Abflussreiniger.
Spezifikation
pH 13
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Konzentration 5 mol/l
Concentration or Composition Notes 200 g NaOH pro 1 l H2O
Dichte 1.18 g/ml
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40.00 mol
Normalität 5 N (±0.01, 20 °C)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natronlauge 5 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, pellets a.r.