Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.2 M NaOH (0.2 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15684160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15684160
Marke: Honeywell-Fluka 3431102L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetrisch, 0.2 M NaOH (0.2 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Namenshinweis Volumetrisch, 0.2 M NaOH (0.2 N)
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % ≥99.0000%, ≥0.5000%
CAS Max. % >99%, <1.0000%
Strukturformel NaOH
Konzentration 0.2 M NaOH (0.2 N)
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.01 g/ml bei25 °C
Menge 2 l
Formelmasse 40
Güte Volumetrisch
Verpackung Poly-Flasche