Learn More
Technisches Natriumhydroxid, Perle Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10765341 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
3 Kilogramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10765341 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
10647232 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10192920 3 kg Kunststoffpulverbehälter 3 Kilogramm
10582143 5 kg Kunststoffpulverbehälter 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10765341 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/4800/68
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.92 €
    115.00 € / 10 Kilogramm
    Sparen 11.92 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH 14
Farbe Weiß
Siedepunkt 1390 °C
Schmelzpunkt 318 °C
Menge 10 kg
Formelmasse 40 g/mol
Verpackung Kunststofftrommel
Dampfdruck 1 Mbar 700
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.