Learn More
Natriumhypochlorit, 11-15 % verfügbares Chlor
Beschreibung
Natriumhypochlorit wird als Desinfektionsmittel und Bleichmittel verwendet. Es wird als Entfärbungsmittel zur Entfernung von Schimmelpilzflecken und Zahnverfärbungen, die durch Fluorose entstehen, eingesetzt. Es findet Anwendung in Waschmitteln. Seine wässrige Lösung wird als Haushaltsbleichmittel zur Desinfektion glatter Oberflächen verwendet. In einer Wasseraufbereitungsanlage wird es zur Behandlung von verdünntem cyanidhaltigem Abwasser wie beispielsweise Abfällen aus der Galvanotechnik eingesetzt. Es handelt sich um ein Oxidationsmittel, das zusammen mit einem Phasentransferkatalysator verwendet wird, um Alkohole in entsprechende Carbonylverbindungen umzuwandeln. Es ist ein wichtiger Reaktant bei der Hofmann-Umlagerung zur Herstellung von primären Aminen aus primären Amiden.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
- Ampouled under argon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Hypochlorite aq. soln. |
| Namenshinweis | 11-15% available chlorine |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 2.5 L |
| Dichte | 1.2 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| SMILES | [Na+].[O-]Cl |
| IUPAC-Name | Natriumhypochlorit |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.44 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite,Sodium hydroxide
RUO– Nur für Forschungszwecke