Learn More
Natriumhypochlorit-Pentahydrat, TRC
Artikelnummer. 30415188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415188 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69935350G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hypochlorite Pentahydrate
CAS 10022-70-5
Summenformel ClNaO . 5(H2O)
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/ClO.Na.5H2O/c1-2;;;;;;/h;;5*1H2/q-1;+1;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[O-]Cl
IUPAC-Name Natriumhypochlorit-Pentahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 164.52
Formelmasse 164.0064