Learn More
Natriumhypochloritlösung, 47/50 %, Chem-Lab
Beschreibung
Kühl lagern, bei –215 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Material | Verfügbares Chlor: ± 13 % |
| Dichte | 1.22 g/ml |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Formelmasse | 74.44 mol |
| Reinheit (%) | 47/50 % NaClO |
| Geruch | Chlor |
| pH | >13 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Natriumhypochlorit 47/50% Lösung Rn.
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen