Learn More
Natriumhypochloritlösung, 47/50 %, Chem-Lab
Artikelnummer. 11919012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11919012 5 l 5 Liter
11909012 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11919012 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL00.1410.5000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Desinfektionsmittel und Bleichmittel verwendet. Natriumhypochloritlösung, 47/50 %, Chem-Lab ist eine chemische Verbindung, auch Bleichmittel genannt. Es ist ein gewöhnliches Laborreagenz, das mit vielen Säuren reagiert und ein starkes Oxidationsm
Kühl lagern, bei –215 °C.
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-52-9
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Carrel-Dakin-Lösung, Natriumhypochlorit, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Javelwasser, Natriumoxychlorid, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Kl.[Na+]
Spezifikation
Farbe Gelb
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Material Verfügbares Chlor: ±13 %
Dichte 1.22 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 74,44 g/mol
Reinheit (%) 47/50 % (NaClO)
Geruch Chlor
pH >13
Menge 5 l
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumhypochlorit 47/50% Lösung Rn.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sodium hypochlorite