Learn More
Natriumhypochloritlösung,5 % erhältliches Chlor, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 16499169 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
4 l
Verpackung:
Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Polyflasche mit Druckboden
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
16499169 500 mL Polyflasche aus HDPE mit Druckboden 500 Milliliter
15538614 4 l Polyflasche mit Druckboden 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499169 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 941601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.60 €
    135.15 € / 500 Milliliter
    Sparen 24.45 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für Labor, Forschung oder Fertigung
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-52-9
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hypochlorite Solution
Physikalische Form Liquid
Menge 500 mL
Formelmasse 74.44
Reinheit (%) 5 % (verfügbares Chlor)
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Relative Dichte 1L = 1.11kg