Learn More
Natriumhypochlorit-Lösung, Reagenzienqualität, verfügbares Chlor 10 bis 15 %, Honeywell
Shop All Honeywell Research Chemicals ProductsDescription
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Natriumhypochloritlösung |
| Menge | 1 l |
| Strukturformel | NaClO |
| UN-Nummer | UN1791 |
| Formelmasse | 74.44 mol |
| Güte | Reagenz |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Verfügbares Chlor 10 bis 15 % |
| Dichte | 1.206 g/ml bei 25 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hypochlorite solution
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hypochlorite,solution