Learn More
Natriumhypochlorit-Lösung, Reagenzienqualität, verfügbares Chlor 10 bis 15 %, Honeywell
Artikelnummer. p-7072205 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
Artikelnummer. 15685490
Marke: Honeywell Research Chemicals 425044250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reagenzgütegrad, verfügbares Chlor 10 bis 15 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-52-9
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
MDL-Nummer MFCD00011120
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Kl.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhypochloritlösung
Menge 250 ml
Strukturformel NaClO
UN-Nummer UN1791
Formelmasse 74.44 mol
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Verfügbares Chlor 10 bis 15 %
Dichte 1.206 g/ml bei 25 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumhypochloritlösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hypochlorite,solution