Learn More
Natriumhypochloritlösung, Reagenzgütegrad, verfügbares Chlor 10-15 %, Honeywell™
Artikelnummer. 16663954 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
25 L
Artikelnummer.
16663954 25 L
1 options
Artikelnummer. 16663954
Marke: Honeywell Research Chemicals 42504425L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 111°C
Chemischer Name oder Material Sodium hypochlorite solution
Schmelzpunkt -30°C to -20°C
CAS 7681-52-9
Farbe Durchsichtig
CAS Min. % >85%
CAS Max. % ≤ 95%
Menge 25 L
Strukturformel NaClO
Molekulargewicht (g/mol) 74.44 g/mol
Güte Reagenz
Dichte 1.206 g/cm3 (25°C)