Learn More
Natriumhypochlorit-Lösung, Reagenzienqualität, verfügbares Chlor 4.00 bis 4.99 %, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Hypochlorite Solution |
| Menge | 25 mL |
| Strukturformel | NaClO |
| UN-Nummer | 3082 |
| Formelmasse | 74.44g/mol |
| Güte | Reagenz |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Available chlorine 4.00 to 4.99% |
| Dampfdruck | 17.5mmHg (20°C) |
| Dichte | 1.097g/mL at 25°C |