Learn More
Natriumhypochlorit-Lösung, Reagenzienqualität, verfügbares Chlor 4.00 bis 4.99 %, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 ml
3 L
5 l
Packungsgröße:
25 Milliliter
3 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumhypochloritlösung |
| Menge | 500 ml |
| Strukturformel | NaClO |
| UN-Nummer | 3082 |
| Formelmasse | 74.44 mol |
| Güte | Reagenz |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Verfügbares Chlor 4.00 bis 4.99 % |
| Dampfdruck | 17.5 mmHg (20 °C) |
| Dichte | 1.097 g/ml bei 25 °C |