Learn More
Natriumhypochloritlösung, TRC
Artikelnummer. 30420697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420697 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS634985100ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hypochlorite
CAS 7681-52-9
Summenformel Cl O . Na
Menge 100 mL
Synonym Hypochlorous Acid Sodium Salt, AD Gel, ActiPlus N 2818, AgClor 310, Antiformin, Aron Clean, Aron Clean LB 10, B-K Liquid, Baso Agri+, Belizna, Belkina, Carrel-Dakin Solution, Chloros, Cloralex, Cloralex NL, Clorox, Comfor, Dakin's Solution, DanKlorix, Deosan, Dispatch, Dispatch (Salt), Fox-Chlor, Hishikurin S, Histolith, Hyclorite, Hypex, Hypure, Hypure N, Javel Water, Javelle Water, Javex, Javex 5, Jomax Mold & Mildew, Stain Remover, Klorocin, Linely, Milton, Milton Sterilising Fluid, Modified Dakin's Solution, Nades, Neo-cleaner, Neoseptal CL, Parazone, Parozone, Purelex, Purelox, Purin B, Raverrack D, Sanrack P, Sodium Chloride Oxide (NaClO), Sodium Hypochloride, Sodium Hypochlorite (NaClO), Sodium Hypochlorite (NaOCl)
InChI-Formel InChI=1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
SMILES [Na+].[O-]Cl
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
Molekulargewicht (g/mol) 74.442
Formelmasse 73.954