Learn More
Natriumhypochlorit Strong Solution gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Reagenz, Lösung nach Europäischem Arzneibuch
- Hochreines, beständiges Produkt, entwickelt und getestet für Anwendungen nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.).
- Zu diesen gehören die Verwendung als Reagenz bei der Durchführung von Tests, beschrieben in zahlreichen Ph. Eur.-Monographien.
- Dieses Reagecon Ph. Eur.-Reagenz liefert akkurate, gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse.
- Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Braune Winchester-Flasche GL45 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Verfahren | EP-Tests |
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, STRONG
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hypochlorite