Learn More
Natriumhypophosphit-Hydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15658340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15658340 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15658340 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 243663500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxymethansulfinat-Hydrat
CAS 123333-67-5
CAS Max. % 100.0000%
Menge 500 g
Summenformel H2NaO3P
Strukturformel CHCl3
MDL-Nummer MFCD00000826
Synonym Natriumhypophosphithydrat, Natriumphosphinat-Monohydrat, Natriumphosphenit-Monohydrat, Natriumhypophosphit mit Gütegrad, Natriumhypophosphit-Monohydrat 250 g, Phosphonsäure-Natriumsalzmonohydrat, Natriumhypophosphit-Monohydrat, Phosphonsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat, Natriumhypophosphitmonohydrat, Puriss, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
InChI-Schlüssel ACUGTEHQOFWBES-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[O-]P=O.[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 103.977
PubChem CID 23708894
Formelmasse 87.98
Verpackung Poly-Flasche