Learn More
Natriumhypophosphit Monohydrat, 97+ %, Wasser ca. 12 bis 17 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415383
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Unit Size:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11415383 500 g 500 Gramm
11425383 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11415383 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13385.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10039-56-2 | H4NaO3P | 105.99 g/mol
Natriumhypophosphitmonohydrat wird für chemische Vernickelungsmittel und Wasseraufbereitungsmittel verwendet. Es wird auch in Erdölbereichen verwendet. Außerdem wird es als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt. Darüber hinaus reduziert es Nickelionen als Lösung für metallisches Nickel auf Metallsubstraten sowie auf Kunststoffsubstraten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10039-56-2
Summenformel H4NaO3P
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD06252379
InChI-Schlüssel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium phosphinite monohydrate;
IUPAC-Name Natriumhydrat-Oxophosphinit
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Specifications
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Reinheit (%) ≥97%