Learn More
Natriumhypophosphit-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10411841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10411841 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10411841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.10 €
    24.40 € / 100 Gramm
    Sparen 1.70 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reduktionsreagenz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hypophosphite monohydrate
Schmelzpunkt 90.0°C
CAS 10039-56-2
Menge 100 g
Summenformel H4NaO3P
Strukturformel NaH2PO2·H2O
MDL-Nummer MFCD06252379
Synonym sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 33.0 g/100 g ethylene glycol (25°C), 9.7 g/100 g propylene glycol (25°C), freely soluble in glycerol and boiling alcohol, slightly soluble in absolute alcohol, insoluble in ether - soluble in cold
InChI-Schlüssel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
IUPAC-Name sodium hydrate phosphinate
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
PubChem CID 23708894
Formelmasse 105.99
Güte Analytisch