Learn More
Natriumhypophosphit-Monohydrat, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7073747 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15603020 100 g 100 Gramm
15623020 250 g 250 Gramm
15613020 1 kg 1 Kilogramm
15633020 50 kg 50 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15603020
Marke: Honeywell-Fluka 30410100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-56-2
Summenformel H4NaO3P
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD06252379
InChI-Schlüssel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhypophosphithydrat, Natriumphosphinat-Monohydrat, Natriumphosphenit-Monohydrat, Natriumhypophosphit mit Gütegrad, Natriumhypophosphit-Monohydrat 250 g, Phosphonsäure-Natriumsalzmonohydrat, Natriumhypophosphit-Monohydrat, Phosphonsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat, Natriumhypophosphitmonohydrat, Puriss, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
PubChem CID 23708894
IUPAC-Name sodium hydrate phosphinate
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhypophosphit-Monohydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 100 g
Strukturformel NaH2PO2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 105.99 mol
Reinheit (%) ≥99%
Güte Puriss. p.a.