Learn More
Natriumiodat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10286970
Marke: Thermo Scientific Acros 201765000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-55-2
Summenformel INaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.89
MDL-Nummer MFCD00003533
InChI-Schlüssel WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
IUPAC-Name Natrium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium iodate
Schmelzpunkt 560.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel NaIO3
Merck Index 15, 8764
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, insoluble in alcohol
Formelmasse 197.89
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.1% max. (130°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.