Learn More
Natriumiodat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389277
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389277 100 g 100 Gramm
11399277 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040135.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.891 g/mol
Sodium iodate is used in animal feed, food industry. It is utilized in the manufacture of disinfectants, antiseptics and deodorants. It acts as a significant part in the oxidation of aromatic, aliphatic, and alicyclic thiols. Potassium tetrahydroborate and sodium iodate in acidic aqueous solution react with cadmium to generate chemical vapor, which is useful for atomic fluorescence spectrometry application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-55-2
Summenformel INaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.891
MDL-Nummer MFCD00003533
InChI-Schlüssel WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
IUPAC-Name Natrium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium iodate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,8630
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acetone.
Formelmasse 197.89
Reinheit (%) ≤99%
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 4.28 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodate