Learn More
Natriumiodid, ≥99%, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486381 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486381 1 kg -
11466381 100 g -
11476381 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486381 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219397991
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7681-82-5 | Formula: INa | Weight: 149.894 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Iodide
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Formelmasse 149.9
Reinheit (%) 99.72%
Güte ACS-Reagenz