Learn More
Natriumjodid, 99+ % (Trockengewicht, Wasser < 1.0 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402857
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402857 100 g 100 Gramm
11412857 500 g 500 Gramm
11422857 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15480.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
Sodium iodide is widely used for halide exchange (Finkelstein reaction), for example in the conversion of an alkyl chloride, allyl chloride and arylmethyl chloride into their respective iodides, which are precursors for pharmaceutical and fine chemical products. They are used to ehnance the efficiency of the formation of Wittig adducts from less reactive chlorides and bromides. Appropriate prepartions find use as a nutrient supplement. Sodium iodide is used as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization. Sodium iodide finds use in the determination of dissolved oxygen in the modified Winkler method, synthesis of the fluorescent dye coppersensor-1 (CS1) for imaging labile copper pools in biological samples, and the cleavage of esters, lactones, carbamates and ethers in combination with chlorotrimethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumjodid wird häufig für den Haloidaustausch (Finkelstein-Reaktion) verwendet, beispielsweise bei der Umwandlung von Alkylchlorid, Allylchlorid und Arylmethylchlorid in ihre jeweiligen Iodide, die wiederum Vorstufen für pharmazeutische und feinchemische Produkte sind. Sie dienen dazu, die Effizienz der Bildung von Wittig-Addukten aus weniger reaktiven Chloriden und Bromiden zu steigern. Geeignete Präparationen finden Verwendung als Nährstoffergänzung. Natriumjodid wird als Vorläufer des Kontrollmediums bei der ab-initio-Emulsionspolymerisation verwendet. Natriumjodid findet Verwendung bei der Bestimmung von gelöstem Sauerstoff in der modifizierten Winkler-Methode, Synthese des fluoreszierenden Farbstoffkupfersensor-1 (CS1) für die Bildgebung labiler Kupferpools in biologischen Proben und bei der Spaltung von Estern, Lactonen, Carbamaten und Ethern in Kombination mit Chlorotrimethylsilan.
Löslichkeit
Sehr löslich in Wasser und flüssigem Ammoniak. Frei löslich in Aceton, Ameisensäure, Formamid, Methanol und Acetonitril. Löslich in N,N-Dimethylformamid.
Hinweise
Zerschmolzen. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
MDL-Nummer MFCD00003532
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1300°C to 1304°C
Chemischer Name oder Material Sodium iodide
Schmelzpunkt 651°C
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 1.0 %
Merck Index 14,8631
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water and liquid ammonia. Freely soluble in acetone,formic acid,formamide,methanol,and acetonitrile. Soluble in N,N-dimethylformamide.
Formelmasse 149.89
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.7745
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 3.67
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide