Learn More
Natriumiodid, ≥ 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1300.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Sodium iodide |
| Schmelzpunkt | 661.0°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (on dried substance) (Argentometry) |
| Strukturformel | NaI |
| Fieser | 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium iodide
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.