Learn More
Natriumiodid, ACS, ≥99.5 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15646970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15646970 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15666970 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15656970 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15646970
Marke: Honeywell-Fluka 746371100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Frei fließend, ACS-Reagenz, wasserfrei, ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
MDL-Nummer MFCD00003532
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumiodid, Natriummonoiodid, Natrii iodum, Iodid Sodny, Iodnatrium, Iodid sodny tschechisch, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumiodid
Schmelzpunkt 662 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel NaI
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen 1.793 g/l bei 20 °C
Formelmasse 149.89 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.67 g/cm3