Få mere at vide
Natriumiodid, Puriss, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690670
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
15690670 500 g 500 Gramm
15670670 100 g 100 Gramm
15680670 1 kg 1 Kilogramm
15610680 6 x 500 g 6 Stück
15600680 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15690670 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 03129500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 €
    178.92 € / 500 Gramm
    Sparen 16.08 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
MDL-Nummer MFCD00003532
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumiodid, Natriummonoiodid, Natrii iodum, Iodid Sodny, Iodnatrium, Iodid sodny tschechisch, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Natriumiodid
Namenshinweis Erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur. BP, USP
Menge 500 g
Strukturformel NaI
UN-Nummer 3077
Formelmasse 149,89 g/mol
Reinheit (%) 99 bis 100,5 % (Berechnung bis zur getrockneten Substanz)
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte Dampfdichte: >1 (vs. Luft)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Faresætning
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sikkerhedssætning
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.