Learn More
Natrium, Ionenchromatographie-Standardlösung, Specpure™, Na± 1000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15406385 100 mL Kunststoffflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041696.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 €
    117.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 17.35 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium, Ion chromatography standard solution
CAS 7440-23-5
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel Na
MDL-Nummer MFCD00085307
Menge 100 mL
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, monosodium
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Physikalische Form Flüssigkeit