Learn More
Natrium L-(+)-Weinsäure-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30012647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012647 100 g 100 Gramm
30007247 10 g 10 Gramm
30003860 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012647 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS673050100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-24-7
Summenformel C4 H4 O6 . 2 Na . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
Synonym Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, sodium salt, hydrate (1:2:2), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, disodium salt, dihydrate (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, disodium salt, dihydrate, Tartaric acid, disodium salt, dihydrate (8CI), Disodium tartarate dihydrate, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
IUPAC-Name Disodium; (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Tartrate Dihydrate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Formelmasse 230.0015