Learn More
Natrium L-(+)-Tartrat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403267 1000 g 1000 Gramm
11413267 250 g 250 Gramm
11423267 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16187.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Sodium L-(+)-tartrate dihydrate is used in buffers for molecular biology and cell culture applications. It is also used as an emulsifier and a binding agent in food products such as jellies, margarine, and sausage casingsand also as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium L-(+)-Tartrat-Dihydrat wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet. Wird auch als Emulgator und Bindemittel in Lebensmitteln wie Gelees, Margarinen und Wurstpellen sowie als Lebensmittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Ist wasserlöslich (290 mg/ml bei 20 °C). Unlöslich in Alkohol und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-24-7
Summenformel C4H8Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
MDL-Nummer MFCD00150035
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
IUPAC-Name disodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium L-(+)-tartrate dihydrate
Schmelzpunkt ∼150°C (in -2H2O)
Dichte 1.82
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
Beilstein 6121732
Merck Index 14,8684
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water (290mg/ml at 20°C). Insoluble in alcohol,and organic solvents.
Formelmasse 230.08 (194.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%