Learn More
Natrium Laurylsulfat, Lösung 0.05 M, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| CAS | 151-21-3 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Siedepunkt | 100°C |
| Schmelzpunkt | -5°C |
| pH | 8.5 to 10.5 |
| Menge | 2.5 L |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C12H25NaO4S |
| MDL-Nummer | MFCD00036175 |
| Mehr anzeigen |