Learn More
Sodium (meta)arsenite concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M NaAsO2, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium (meta)arsenite concentrate |
| CAS | 7784-46-5 |
| Menge | 1 Pc. |
| Summenformel | AsNaO2 |
| Strukturformel | NaAsO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00003472 |
| UN-Nummer | UN1686 |
| Synonym | sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c |
| InChI-Schlüssel | PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [O-][As]=O.[Na+] |
| Mehr anzeigen |