Learn More
Natriummetaperiodat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568164 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
125 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15568164 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15172017 125 g Poly-Flasche 125 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15568164 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 375601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumperiodat, Natriummetaperiodat, Periodsäure, Natriumsalz, Periodsäure HIO4, Natriumsalz, Periodat-Natrium, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummetaperiodat
Menge 500 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
IUPAC-Name Natrium;Periodat
Formelmasse 213.89
Reinheit (%) 99.9%
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 3.87 kg