Learn More
Natriummetabisulfit ≥ 97,0 %, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11494642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11494642 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11494642 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219143801
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS reagent grade sodium metabisulfite for laboratory and research applications.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Metabisulfite
CAS 7681-57-4
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥97.0%
Summenformel Na2O5S2
MDL-Nummer MFCD00167602
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
PubChem CID 656671
Formelmasse 190.1
Reinheit (%) 99.0%
Güte ACS-Reagenz