Learn More
Natriummetabisulfat, +97 %, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735149 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10361351
Marke: Thermo Scientific Acros 419580050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metabisulfite
Schmelzpunkt 150.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Iodimetry)
Strukturformel Na2S2O5
Merck Index 15, 8770
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 190.1
Reinheit (%) ≥97%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.