Learn More
Natriummetabisulfit, 97 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10502011 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10473245 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10502011 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 171490025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.55 €
    51.65 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 8.90 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium metabisulfite
Schmelzpunkt 150.0°C
Namenshinweis Anhdrous
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Iodimetry)
Strukturformel Na2S2O5
Merck Index 15, 8770
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 190.1
Reinheit (%) 97%
Güte Extrarein
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium metabisulfite
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.