Learn More
Natriummetabisulfit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493587 500 g 500 Gramm
11403597 2500 g 2500 Gramm
11413597 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17351.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natriummetabisulfit wird als Wirkstoff in Campden-Tabletten, als Reinigungsmittel für Trinkwasser-Umkehrosmosemembranen, als Konservierungsmittel und als Antioxidans in Lebensmitteln verwendet. Es wirkt auch als Korrosionshemmer in der Öl- und Gasindustrie, als Bleichmittel bei der Herstellung von Kokosnusscreme, als Quelle von Schwefeldioxid und bei der Zerstörung von Cyanid in kommerziellen Goldcyanidierungsverfahren. Es wird sowohl bei der Fällung von Gold aus Aurinsäure als auch in der Abwasserbehandlung verwendet, um sechswertiges Chrom als dreiwertiges Chrom durch Fällung nach Reduktion zu entfernen. Darüber hinaus wird es in der Fotografie verwendet. Desweiteren spielt es eine Rolle als Sauerstoff-Scavenger zur Beseitigung von gelöstem Sauerstoff im Abwasser und in Rohren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Glycerin.
Hinweise
Feuchtigkeits- und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metabisulfite
Schmelzpunkt >300°C
pH 3.5 to 5.0
Menge 500 g
Strukturformel Na2S2O5
Merck Index 14,8638
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and glycerol.
Formelmasse 190.1
Reinheit (%) 97%
Geruch Like Rotten Eggs
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.48
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium metabisulphate