Learn More
Natriummetabisulfit, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15668130 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15668130 5 kg Poly-Flasche 5 Kilogramm
15658130 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15648130 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15668130 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. S90005KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriummetabisulfit, Natriumpyrosulfit, Natriumdisulfit, Dinatriumpyrosulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriummetabisulfit, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummetabisulfit
Schmelzpunkt >150 °C
Farbe Farblos
pH 3.5 bis 5.0 (bei 50.00 g/l 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Strukturformel Na2S2O5
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 190.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Stechen
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.36 g/cu.cm bei 20 °C