Learn More
Natriummetabisulfit MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11484642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11484642 100 g
11404652 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484642 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191438.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird von Wissenschaftlern genutzt. Natriummetabisulfit MP Biomedicals Es handelt sich um ein Reagenz in ACS-Qualität mit einer Reinheit von über 97 %. MP Biomedicals liefert seit über 50 Jahren hochwertige Biochemikalien.
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Formelmasse 190,11 g/mol
Reinheit (%) ≥97.0%
Güte ACS-Reagenz