Learn More
Natriummetabisulfit, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97 bis 100.5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071811 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Product Code. 15601340
Brand: Honeywell-Fluka 13459500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium Metabisulfite
Namenshinweis Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Physikalische Form Dry
Menge 500 g
Strukturformel Na2S2O5
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 190.11g/mol
Reinheit (%) 97 to 100.5%
Güte puriss.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium metabisulfite
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.