Learn More
Natriummetaborat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429393
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11429393 10,000 g 10000 Gramm
11409393 500 g 500 Gramm
11419393 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11429393
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11803.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10555-76-7
Summenformel BH8NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 137.86
MDL-Nummer MFCD00149205
InChI-Schlüssel JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
IUPAC-Name Natrium; Oxido(oxo)bor; Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Sodium metaborate tetrahydrate
Schmelzpunkt ∽53°C (decomposition)
Menge 10,000 g
Formelmasse 137.86 (65.80 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.