Learn More
Sodium Metaborate Tetrahydrate, TRC
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Metaborate Tetrahydrate |
| CAS | 10555-76-7 |
| Summenformel | BNaO2 . 4(H2O) |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O |
| IUPAC-Name | sodium;oxido(oxo)borane;tetrahydrate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.86 |
| Formelmasse | 138.0312 |