Learn More
Natriummetasilikat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11480452 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480452 100 g -
11490452 250 g -
11400462 500 g -
11410462 1 kg 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 11480452
Marke: MP Biomedicals 0219138280
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-24-3
Summenformel H18Na2O12Si
Molekulargewicht (g/mol) 284.197
InChI-Schlüssel PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(oxo)silan; Nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Metasilicate
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥97%
Formelmasse 284.2
Güte Reagenz