Learn More
Natriummetasilikat, TRC
Artikelnummer. 30415992
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415992 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2244055G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Metasilicate
CAS 6834-92-0
Menge 5 g
Summenformel Na2O3Si
Synonym Blue Meta, Crystamet, Disodium Metasilicate, Disodium Monosilicate, Disodium Silicate, Drymet 59, Mead Beads 2048, Metso 20, Metso 2048, Metso 510, Metso Pentabead 20, Metso-Beads 2048, Orthosil, P 84, P 84 (silicate), Purifeed 6N, R-SIL, S 108358, SMS, SP 20, SP 20 (silicate), Silicon Sodium Oxide (SiNa2O3), Simet 5G, Simet A, Simet AG, Simet AP, Simet GA 5, Sodium Metasilicate Anhydrous, Granular D, Sodium Metasilicate, Sodium Metasilicate (Na2SiO3), Sodium Silicate (Na2(SiO3)), Sodium Silicate (Na2SiO3), Sodium Silicate (Na6(SiO3)3), Sodium Silicon Oxide (Na2SiO3), Starso, Stixso NN
InChI-Formel InChI=1S/2Na.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Si](=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium, Dioxido(oxo)silan
Molekulargewicht (g/mol) 122.06
Formelmasse 121.9412