Learn More
Natriummetawolframat, Lösung mit 2.82 Dichte in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10603702 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10603702 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10693502 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10603702
Marke: Thermo Scientific Acros 304100500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12141-67-2
Summenformel H2Na6O40W12
MDL-Nummer MFCD00150663
Synonym Sodium polytungstate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metatungstate
Farbe Grün bis Gelb
Namenshinweis 2.82 Density Solution in Water, Stabilized
Strukturformel Na6[H2W12O40]
Dichte 2.8200g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >1000g/L water (20°C).
Formelmasse 2986.13
Reinheit (%) ≥67% (WO3)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.82
Menge 50 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.