Learn More
Natriummetawolframat, Lösung mit 2.82 Dichte in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10693502 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10693502 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10603702 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10693502 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304102500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 €
    471.00 € / 250 Milliliter
    Sparen 34.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12141-67-2
Summenformel H2Na6O40W12
MDL-Nummer MFCD00150663
Synonym Sodium polytungstate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metatungstate
Farbe Grün bis Gelb
Namenshinweis 2.82 Density Solution in Water, Stabilized
Dichte 2.8200g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.82
Strukturformel Na6[H2W12O40]
Menge 250 mL
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >1000g/L water (20°C).
Formelmasse 2986.13
Reinheit (%) ≥67% (WO3)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.