Learn More
Natriummetatungstathydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Metatungstate Hydrate |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/6Na.2H2O.38O.12W/h;;;;;;2*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;+2/p-2 |
| Formelmasse | 2987.162 |