Learn More
Natriummethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410587
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410587 25 g 25 Gramm
11400587 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22439.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2386-57-4 | CH3NaO3S | 118.082 g/mol
Sodium methanesulfonate is used as a non-steroidal anti-inflammatory drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriummethansulfonat wird als nicht-steroidales entzündungshemmendes Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether, Hexan, Benzol, Methylcyclopentan, Toluol, O-Chlortoluol und Ethyldisulfid.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2386-57-4
Summenformel CH3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 118.082
MDL-Nummer MFCD00064389
InChI-Schlüssel KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
PubChem CID 638112
IUPAC-Name Natrium; Methansulfonat
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium methanesulfonate
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH3SO3Na
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,hexane,benzene,methylcyclopentane,toluene,o-chlorotoluene and ethyl disulfide.
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) 98%